363138
Poly(vinyl alcohol)
Mw 31,000-50,000, 98-99% hydrolyzed
Synonim(y):
PVA
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
masa cząsteczkowa
Mw 31,000-50,000
Spadająca piłka
5.4-6.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Klucz InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- a stabilizer in the synthesis of nanoparticles
- preparation of biodegradable polymeric nanoparticles for biomedical applications
- immobilization of glucose oxidase for the development of a biosensor
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available