Przejdź do
348406
Poly(vinyl alcohol)
average Mw 13,000-23,000, 98% hydrolyzed
Synonim(y):
PVA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
376,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
685,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2CHOH-]n
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder or crystals
mol wt
average Mw 13,000-23,000
feature
hydrophilic
falling ball
3.5-4.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
solubility
H2O: soluble
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(vinyl alcohol) (PVA) is a vinyl based water soluble polymer that can be used as a non-ionic surface active agent. It can also be used as a biodegradable polymer and can be incorporated in adhesives, coatings, textiles, ceramics and cosmetics. Its properties include good transparency, chemical resistance, toughness and antielectrostatic properties.
Application
PVA can be used for a variety of applications such as:
  • a nanoparticle stabilizer for the surface modification of titanium surfaces
  • in the preparation of an electrolyte for supercapacitors
  • formation of a composite with carbon nanotubes (CNTs) for thin film devices and flexible electronics
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
360627363065341584
description
average Mw 13,000-23,000, 98% hydrolyzed
description
Mw 8,000-10,000, 80% hydrolyzed
description
Mw 150,000 (average), 99+% hydrolyzed
description
Mw 89,000-98,000, 99+% hydrolyzed
form
powder or crystals
form
crystals
form
crystalline powder, crystals
form
-
mol wt
average Mw 13,000-23,000
mol wt
Mw 8,000-10,000
mol wt
Mw 150,000 (average)
mol wt
Mw 89,000-98,000
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
falling ball
3.5-4.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
falling ball
2.5-3.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
falling ball
55-65 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
falling ball
11.6-15.4 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(vinyl alcohol)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How do I dissolve this product in water? Is there a suitable concentration range?
    1 answer
    1. The viscosity of this material is determined in water at 4% or 40 mg/mL. It is appreciably soluble in water.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?