341584
Poly(vinyl alcohol)
Mw 89,000-98,000, 99+% hydrolyzed
Synonim(y):
PVA
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
masa cząsteczkowa
Mw 89,000-98,000
Spadająca piłka
11.6-15.4 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
mp
250 °C (482 °F)
gęstość
1.19-1.31 g/cm3
Zastosowanie
3D bioprinting
advanced drug delivery
ciąg SMILES
C=CO
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Klucz InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.