Przejdź do
11773
Mowiol® 20-98
Mw ~125,000
Synonim(y):
Poliwinyloalkohol 20-98
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
217,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
709,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2CHOH-]n
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mol wt
Mw ~125,000
extent of labeling
98.0-98.8 mol% hydrolysis, ~2800 polymerization
ign. residue
≤0.5%
viscosity
18.5-21.5 mPa.s, 4 % in H2O(20)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Mowiol is a registered trademark of Kuraray Europe GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
108521084981382
description
Mw ~125,000
description
Mw ~61,000
description
Mw ~145,000
description
Mw ~27,000
form
solid
form
solid
form
-
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
viscosity
18.5-21.5 mPa.s, 4 % in H2O(20)
viscosity
9-11 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
viscosity
26-30 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
viscosity
4-5 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
mol wt
Mw ~125,000
mol wt
Mw ~61,000
mol wt
Mw ~145,000
mol wt
Mw ~27,000
ign. residue
≤0.5%
ign. residue
≤0.5%
ign. residue
≤0.5%
ign. residue
≤0.5%
extent of labeling
98.0-98.8 mol% hydrolysis, ~2800 polymerization
extent of labeling
~1,400 polymerization, 98.0-98.8 mol% hydrolysis
extent of labeling
~3,300 polymerization, 99.0-99.8 mol% hydrolysis
extent of labeling
~600 polymerization, 98.0-98.8 mol% hydrolysis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)