556017
N-Boc-4-piperidinemethanol
97%
Synonim(y):
N-tert-Butyloxycarbonyl-4-piperidinemethanol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
mp
78-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CO)CC1
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-9(8-13)5-7-12/h9,13H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
CTEDVGRUGMPBHE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- methyl 5-methoxy-4-(1-methylpiperidin-4-ylmethoxy)-2-nitrobenzoate
- N-Boc-4-piperidinecarboxaldehyde
- [1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]methyl methanesulfonate
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3