Przejdź do
722022
1-Boc-piperidine-4-carboxaldehyde
95%
Synonim(y):
4-Formylcyclohexanecarboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
283,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
283,50 zł
Cena katalogowa378,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
34-40 °C
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-9(8-13)5-7-12/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChI key
JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Pim-1 inhibitors
  • Selective GPR119 agonists for type II diabetes
  • M-tropic (R5) HIV-1 replication inhibitors
  • HDAC inhibitors
  • Selective 5-HT6 antagonists
Reactant for three-component vinylogous Mannich reactions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
687278750816702498
description
95%
description
95%
description
95%
description
97%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
34-40 °C
mp
43-50 °C
mp
114-118 °C
mp
42-46 °C
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
functional group
aldehyde
functional group
hydroxyl
functional group
amine, ketone
functional group
ester, ketone
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)