Merck
665150
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
97%
Synonim(y):
Ethyl 1-(tert-Butyloxycarbonyl)isonipecotate, Ethyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylate, Piperidine-1,4-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458
tw
120-135 °C/0.5 mmHg
gęstość
1.046 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-6-8-14(9-7-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
Klucz InChI
MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Substrate used in a palladium-catalyzed α-arylation of esters with heterocyclic bromides and chlorides leading to, for example, 4-pyridylpiperidinyl esters.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 48, 1191-1191 (2007)