Merck
796719
Sigma-Aldrich
Ester tert-butylowy kwasu 4-bromometylopiperydyno-1-karboksylowego
95%
Synonim(y):
1-Boc-4-bromomethylpiperidine
Wybierz wielkość
1 G
903,00 zł
903,00 zł
Cena katalogowa1290,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
903,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
903,00 zł
Cena katalogowa1290,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(CBr)CC1
InChI
1S/C11H20BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
YGJXBTRLYHCWGD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)