Merck
55452
D-α-Hydroxyisovaleric acid
≥98.0% (T)
Synonim(y):
(R)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
UNSPSC Code:
51113400
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721139
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
optical activity
[α]20/D −17±1°, c = 1% in chloroform
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
mp
64-67 °C
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
CC(C)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
InChI key
NGEWQZIDQIYUNV-SCSAIBSYSA-N
Application
D-α-Hydroxyisovaleric acid may be used in the preparation of biodegradable, optically active and isotactic poly(D-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid).
Other Notes
This chiral α-hydroxy acid is used for the synthesis of peptides and depsipeptides. It is further used as chiral building block. Synthesis of α-substituted α-hydroxy acids via dioxolanone intermediates.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)