Przejdź do
219819
2-Hydroxyisocaproic acid
99%
Synonim(y):
2-Hydroxy-4-methylvaleric acid, DL-leucic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-860-8
MDL number:
Assay:
99%
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
78-80 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
CC(C)CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
LVRFTAZAXQPQHI-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)