Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 399,00 zł 299,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-697-5
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
299,25 zł
Cena katalogowa399,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
solid
mp
86-87 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
CC(C)C(O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
NGEWQZIDQIYUNV-UHFFFAOYSA-N
General description
Chiral resolution of 2-hydroxy-3-methylbutyric acid without derivatization has been studied by capillary electrophoresis using 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ReagentPlus®, ≥99% | description 97% | description 99% |
| assay 99% | assay ≥99% | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 86-87 °C (lit.) | mp 131-133 °C (lit.) | mp 73-75 °C (lit.) | mp 166-168 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| functional group carboxylic acid, hydroxyl | functional group hydroxyl, carboxylic acid | functional group ester | functional group carboxylic acid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?