Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 534,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł 832,50 zł |
Informacje o tej pozycji
534,00 zł
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
crystals
mp
131-134 °C (lit.), 132-138 °C
functional group
carboxylic acid, hydroxyl, phenyl
SMILES string
O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChI key
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-(+)-Mandelic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>374.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 190 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?