Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.10
UNSPSC Code:
51113400
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720939
2740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
solid
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
mp
50-54 °C
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
InChI key
AFENDNXGAFYKQO-GSVOUGTGSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (T) | description derivatization grade (chiral), ≥97.0% | description ≥99.0% (T) | description ≥99.0% (T) |
| assay ≥97.0% (T) | assay ≥97.0%, ≥97.0% (T) | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (T) |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| functional group hydroxyl, carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 50-54 °C | mp 50-54 °C | mp 35-40 °C | mp 181-182 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?