Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2270,00 zł
Quality Segment
assay
≥95.0% (T)
refractive index
n20/D 1.4415 (lit.)
bp
88 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
CC(C)(O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(2,8)3-4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChI key
AXFYFNCPONWUHW-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (T) | description ≥98.0% (T) | description 99% | description 99%, optical purity ee: 99% (GLC) |
| assay ≥95.0% (T) | assay ≥98.0% (T) | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp −80 °C (lit.) | mp 64-67 °C | mp 86-87 °C (lit.) | mp 68-70 °C (lit.) |
| bp 88 °C/1 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp 124-125 °C/13 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.4415 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| density 0.938 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?