Przejdź do
A75633
2-Amino-3-methylpyridine
95%
Synonim(y):
2-Amino-3-picoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
298,50 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-501-4
Beilstein/REAXYS Number:
107892
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
298,50 zł
Cena katalogowa398,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
refractive index
n20/D 1.5823 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccnc1N
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
InChI key
RGDQRXPEZUNWHX-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A75684P42053662720
description
95%
description
99%
description
99%
description
97%
assay
95%
assay
99%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.495 g/mL at 25 °C
form
solid
form
crystals
form
-
form
solid
mp
29-31 °C (lit.)
mp
76-77 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
mp
-
bp
221-222 °C (lit.)
bp
227 °C (lit.)
bp
144 °C (lit.)
bp
-
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
244.4 °F - closed cup
flash_point_c
118 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)