Merck
G-001
Supelco
GHB sodium salt solution
1.0 mg/mL in methanol (as salt), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
4-Hydroxybutyric acid sodium salt solution
Wybierz wielkość
1 ML
266,00 zł
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
266,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol (as salt)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCCC([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H8O3/c5-3-1-2-4(6)7/h5H,1-3H2,(H,6,7)/p-1
Klucz InChI
SJZRECIVHVDYJC-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
GHB, or γ-hydroxybutyrate, is a central nervous system depressant sold under the brand name Xyrem® and used medically to treat narcolepsy, excessive daytime sleepiness and in rare circumstances, alcoholism. GHB is also used recreationally as an intoxicant and date rape drug. Its many street names include “GBH”, “Liquid X”, “G”, “Juice”, and “Mils”.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Xyrem is a registered trademark of JPI Commercial, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John M Roll et al.
Journal of the experimental analysis of behavior, 97(3), 323-331 (2012-06-14)
Gamma-hydroxybutyrate (GHB) is a drug with significant abuse potential. The present study aimed to assess the relative value of escalating doses of GHB to current GHB users via the Multiple Choice Procedure (MCP), and to validate that the dose rated
Free speech rights outweigh restrictions on promoting drugs off label, court rules.
Bob Roehr
BMJ (Clinical research ed.), 345, e8324-e8324 (2012-12-12)
Elisabetta Bertol et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 70, 518-522 (2012-08-14)
A gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and a liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method were validated for quantifying endogenous and exogenous hair concentrations of gamma-hydroxybutyrate (GHB). The GC-MS method is based on overnight extraction of 25 mg hair in NaOH
Jae Seong Lee et al.
Journal of biotechnology, 161(1), 34-41 (2012-06-26)
Previous research showed that co-down-regulation of caspase-3/7 in rCHO cells, unlike Bcl-2 overexpression, did not effectively block apoptotic cell death induced by 3mM sodium butyrate (NaBu). Here, it is found that the control of autophagy is also related to this
Robert Neijzen et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 47(5), 801-803 (2012-09-29)
Intoxications with gamma-hydroxybutyrate (GHB) are occurring more frequently. Patients are primarily treated symptomatically. The use of activated charcoal (AC) has been suggested in several guidelines and in literature, although the clinical value of AC in GHB intoxication is a matter