Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 595,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH(OH)CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-812-4
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
133-135 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
[Na+].CCC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
MOSCXNXKSOHVSQ-UHFFFAOYSA-M
Application
2-Hydroxybutyric acid sodium salt was used in gas chromatographic (GC) method for the indirect enantioresolution of 2- and 3-hydroxy fatty acids[1].
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 133-135 °C (lit.) | mp - | mp >300 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| functional group hydroxyl | functional group sulfonic acid | functional group - | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?