Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 248,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 555,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 852,00 zł 639,00 zł |
Informacje o tej pozycji
248,00 zł
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: magnesium
concentration
24.9-26.2% Mg (EDTA titration)
impurities
<5%
particle size
<200 μm
mp
714 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, <200 μm | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis | description PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR |
| form powder | form - | form - | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200, 300 |
| density 2.32 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.32 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.32 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| impurities <5% | impurities ≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤150.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - |
| mp 714 °C (lit.) | mp 714 °C (lit.) | mp 714 °C (lit.) | mp - |
| reaction suitability core: magnesium | reaction suitability core: magnesium | reaction suitability core: magnesium | reaction suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium chloride
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?