Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 542,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
542,00 zł
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
620 °C (lit.)
density
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.999% trace metals basis | description powder, 99% | description anhydrous, powder, ≥99.995% trace metals basis | description 97% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay 99.999% trace metals basis | assay 99% | assay ≥99.995% trace metals basis | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 620 °C (lit.) | mp 620 °C (lit.) | mp 620 °C (lit.) | mp 620 °C (lit.) |
| density 3.386 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.386 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.386 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.386 g/mL at 25 °C (lit.) |
| impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities ≤50.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?