Przejdź do
435848
Indium(III) fluoride
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Trifluoroindigane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
176,25 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
549,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
InF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.81
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-005-0
MDL number:
Assay:
≥99.9% trace metals basis
Form:
powder
176,25 zł
Cena katalogowa235,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: indium, reagent type: catalyst
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
F[In](F)F
InChI
1S/3FH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
JNLSTWIBJFIVHZ-UHFFFAOYSA-K
General description
Indium(III) fluoride is a white crystalline solid with a relatively high melting point. It is a wide band gap semiconductor suitable for optoelectronic applications. Non-oxide glasses are made using indium(III) fluoride.
Application
Indium(III) fluoride can be used:
  • As a precursor to prepare indium oxide thin films for various applications.
  • To fabricate Pr3+/Er3+ co-doped glasses for white light emission.
  • For surface fluorination treatment of Indium-based quantum dots to enhance their photoluminescence quantum yield.
  • As an electrolyte additive for Li-metal batteries to enhance theircycling performance.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
510270429414203440
description
≥99.9% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
description
anhydrous, powder, ≥99.999% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
form
powder
form
-
form
powder
form
powder or flakes (or chunks)
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.999% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
<100 ppm H2O
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
reaction suitability
core: indium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: indium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: indium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: indium
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)