Merck
545678
Sigma-Aldrich
2-Acetylthioacetophenone
97%
Synonim(y):
Phenylacyl-S-thioacetate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COCH2SCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
42-45 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)SCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2S/c1-8(11)13-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Klucz InChI
YHBPLTWKUZODDY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Acetylthioacetophenone [S-(2-oxo-2-phenylethyl) ethanethioate] is a thioacetate containing acetophenone derivative. It can be prepared from 2-bromoacetophenone and potassium thioacetate.
Zastosowanie
2-Acetylthioacetophenone may be used in the preparation of 2-mercapto-1-phenylethanone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electrophilic trifluoromethylthiolation of thiols with trifluoromethanesulfenamide.
Jereb M and Dolenc D.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(72), 58292-58306 (2015)