Merck
279684
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzonitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SC6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
272 °C (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
thioether
ciąg SMILES
CSc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7NS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,1H3
Klucz InChI
RPVGEEHGKIFQFO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano powierzchniowo wzmocnione rozpraszanie Ramana 4-(metylotio)benzonitrylu zaadsorbowanego na powierzchni srebra[1].
Zastosowanie
4-(metylotio)benzonitryl został użyty do przygotowania 4-cyjanobenzenotiolu[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Unsymmetrical aryl disulfides with excellent transparency in the visible region for second order nonlinear optics.
Sudharsanam R, et al.
Journal of Materials Chemistry, 12(10), 2904-2908 (2002)
Investigation of adsorption and decomposition of 4-(methylthio) benzonitrile on a silver surface by Raman spectroscopy.
Yi SS, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 24(4), 213-219 (1993)