Merck
244740
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylbenzoate
99%
Synonim(y):
Methyl benzaldehyde-4-carboxylate, Methyl terephthalaldehydate
Wybierz wielkość
5 G
556,00 zł
25 G
773,00 zł
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
556,00 zł
25 G
773,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HCOC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
Beilstein:
775895
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
99%
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
bp
265 °C (lit.)
mp
59-63 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ester
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
262.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
128 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yijun Deng et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(16), 5052-5063 (2008-08-06)
6-Substituted classical pyrrolo[2,3-d]pyrimidine antifolates with a three- to six-carbon bridge between the heterocycle and the benzoyl-L-glutamate (compounds 2-5, respectively) were synthesized starting from methyl 4-formylbenzoate and a Wittig reaction with the appropriate triphenylphosphonium bromide, followed by reduction and conversion to
Ole Winkelmann et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(3), 553-556 (2009-01-22)
Two bimacrocyclic imidazolinium salts of different size, precursors to respective NHCs (N-heterocyclic carbenes), were tested as precatalysts in the reaction of aromatic aldehydes or ketones with enals. The expected lactones were produced in most cases, but in the reaction of
Xinping Liu et al.
ACS nano, 13(5), 5222-5230 (2019-04-20)
Metal-organic frameworks (MOFs)-based peroxidase mimics have been seldom applied in the biomedical field, especially in vivo. One of the main reasons is their optimum reactions occur in strong acidic environments with a pH of 3-4, severely limiting their applications in
Mahmoud Elcheikh Mahmoud et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(17), 7115-7121 (2019-04-12)
In this study, we report the successful incorporation of the photoactive bis(4'-(4-carboxyphenyl)-terpyridine)ruthenium(II) (Ru(cptpy)2) strut into a robust metal-organic framework (MOF), AUBM-4. The single crystal X-ray analysis revealed the formation of a new one-dimensional structure of Ru(cptpy)2 complexes linked together by Zr
Naoya Kishikawa et al.
Phytochemical analysis : PCA, 29(1), 112-117 (2017-09-13)
Tanshinones are a major class of bioactive ingredients in the traditional herbal medicines, Danshen (Salvia miltiorrhiza). A sensitive and reliable determination method for tanshinones is useful to ensure the quality of Danshen. To develop a sensitive and selective analytical method