Merck
288373
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-methylbenzothiazole
98%
Wybierz wielkość
25 G
224,00 zł
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
224,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
140-142 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc2nc(N)sc2c1
InChI
1S/C8H8N2S/c1-5-2-3-6-7(4-5)11-8(9)10-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
Klucz InChI
DZWTXWPRWRLHIL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano aktywność przeciwtężcową 2-amino-6-metylobenzotiazolu, środka zwiotczającego mięśnie[1].
Zastosowanie
2-Amino-6-metylobenzotiazol został użyty do przygotowania 2-[(6-metylo-1,3-benzotiazol-2-ylo)amino]-N-[2-(podstawiony fenylo/furan-2-ylo)-4-okso-1,3-tiazolidyn-3-ylo]nikotynamidów[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Navin B Patel et al.
Scientia pharmaceutica, 78(4), 753-765 (2010-12-24)
The title compounds 6aâj, 2-[(6-methyl-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]-N-[2-(substituted phenyl/furan-2-yl)-4-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl]nicotinamides, were prepared from 2-chloropyridine-3-carboxylic acid (1) and 2-amino-6-methyl-benzothiazole (2) by known methods. All the compounds have been established by IR, (1)H NMR, (13)C NMR and elemental analyses. The in vitro antimicrobial screening of the
R A WEBSTER
British journal of pharmacology and chemotherapy, 17, 507-518 (1961-12-01)
The anti-tetanus activity of a number of phenothiazine derivatives and other centrally acting muscle relaxants, such as mephenesin, dicyclopropyl ketoxime, 2-amino-6-methylbenzothiazole and meprobamate, has been determined in rabbits with experimental local tetanus. Structure-activity relationships were obtained for the phenothiazine derivatives