Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 107,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-213-1
MDL number:
Assay:
97%
107,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
80-82 °C (lit.)
functional group
ketone, thioether
SMILES string
CSc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10OS/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
InChI key
JECUZQLBQKNEMW-UHFFFAOYSA-N
General description
4′-(Methylthio)acetophenone (4-(Methylthio)acetophenone, p-(methylthio) acetophenone, 4-MTAP) is a sulphur containing organic building block. It is a key intermediate in drug synthesis. Its industrial preparation, via Friedel-Crafts acylation reaction in the presence of aluminium chloride as catalyst and acetyl chloride as acylating agent has been reported. It has been prepared by the acetylation reaction of thioanisole with acetic anhydride in the presence of solid acid catalyst.
Application
4′-(Methylthio)acetophenone may be used for the synthesis of Vioxx (Rofecoxib), an non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It may be used in the synthesis of (E)-1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-3-phenylprop-2-en-1-one.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 98% | assay 99% | assay 99% |
| mp 80-82 °C (lit.) | mp 87-90 °C (lit.) | mp 92-94 °C (lit.) | mp 99-101 °C (lit.) |
4′-(Methylthio)acetophenone acetylation reaction | - | - | - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?