Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSC6H4CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
105-109 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,11H,5H2,(H,9,10)
InChI key
ORXSLDYRYTVAPC-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Mercaptophenylacetic acid (MPAA), a thiol additive, is widely used in Native Chemical Ligation (NCL) reactions for selective and efficient ligation of peptide fragments.
Application
4-Mercaptophenylacetic acid has been used in the preparation of small ubiquitin-like modifier peptides from bis(2-sulfanylethyl)amido peptide via sequential native chemical ligation.
It can be used:
It can be used:
- On-resin preparation of peptide-α thiophenylesters which are used in a chemical ligation process for the chemical synthesis of peptides.
- In one pot deprotection of (acetamido-methyl)cysteine following native chemical ligation and/or desulfurization method for the preparation of peptides.
- Palladium facilitated deprotection of N-terminal cysteine through native chemical ligation method for the preparation of synthetically challenging proteins.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| mp 105-109 °C (lit.) | mp - | mp 150-154 °C (lit.) | mp 195-199 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid, nitrile | functional group carboxylic acid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?