Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 188,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 502,00 zł |
Informacje o tej pozycji
188,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
powder
bp
293 °C (lit.)
mp
103-107 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3
InChI key
GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4′-Aminoacetophenone
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?