Przejdź do
348155
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
98%
Synonim(y):
α-Bromo-p-toluic acid methyl ester, 4-(Bromomethyl)benzoic acid methyl ester, 4-(Carbomethoxy)benzyl bromide, 4-(Methoxycarbonyl)benzyl bromide, Methyl α-bromo-p-toluate, Methyl p-(bromomethyl)benzoate, p-(Bromomethyl)benzoic acid methyl ester, p-(Carbomethoxy)benzyl bromide, p-(Methoxycarbonyl)benzyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
337,00 zł
286,45 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
613,00 zł
521,05 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2C6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
286,45 zł
Cena katalogowa337,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
bp
130-135 °C/2 mmHg (lit.)
mp
57-58 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
NLWBJPPMPLPZIE-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate is an ester. It is a lachrymator and an important drug intermediate. Ester group is slightly twisted out of the plane of the central aromatic ring in methyl 4-(bromomethyl)benzoate.
Application
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate may be used in the synthesis of 9-O-(4-carboxybenzyl)berberine (CBB).
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)