Merck
544450
Sigma-Aldrich
4,4′-Biphenyldicarbonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
NCC6H4C6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
236-240 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#Cc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C14H8N2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8H
Klucz InChI
KAXYYLCSSXFXKR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4,4′-bifenylodikarbonitryl (BPCN), znany również jako 4,4′-dicyjanobifenyl, jest para-dipodstawionym bifenylem. Można go przygotować z dichlorowodorku benzydyny.3 BPCN należy do jednoskośnego układu krystalicznego i grupy przestrzennej P21.[1]
Zastosowanie
4,4′-bifenylodiwęglanitryl (BPCN, 4,4′-dicyjanobifenyl) może być stosowany do wytwarzania:
  • [Ag(BPCN)2]PF6 (PF6=heksafluorofosforan)[2]
  • 4,4′-difenyloacetylobifenylu[3]
  • porowatych membran opartych na strukturze triazyny (TFM)[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Crystallization of 4,4?-biphenyldicarbonitrile with silver (I) salts: a change in topology concomitant with a change in counterion leading to a ninefold diamondoid network.
Hirsch KA, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 21, 2199-2200 (1995)
4, 4?-Dicyanobiphenyl.
Britton D and Young Jr VG.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 59(11), o1849-o1851 (2003)
Bistetracyclones? and ?Bishexaphenylbenzenes.
Ogliaruso MA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 28(10), 2725-2728 (1963)
A superacid-catalyzed synthesis of porous membranes based on triazine frameworks for CO2 separation.
Zhu X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(25), 10478-10484 (2012)