Przejdź do
650633
Methyl 3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
674,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-257-4
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
674,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
232-254 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
38 °C (lit.)
density
1.281 g/mL at 1.281 °C (lit.)
functional group
ester, ketone, thioether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1SCCC1=O
InChI
1S/C6H8O3S/c1-9-6(8)5-4(7)2-3-10-5/h5H,2-3H2,1H3
InChI key
TUSSXVYKOOVOID-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
>229.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 109.9 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)