Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
162,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
265-268 °C (lit.)
solubility
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1cc(C#N)c(cc1C#N)C#N
InChI
1S/C10H2N4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-2H
InChI key
FAAXSAZENACQBT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1,2,4,5-Tetracyanobenzene (Pyromellitic acid tetranitrile, PMTN, TCB, TCNB, 1,2,4,5-benzenetetracarbonitrile ) may be used in the following studies:
- Solid-state diffusion of TCNB into 9-methylanthracene molecular crystal nanorods forming cocrystal nanorods.
- Synthesis of copper polyphthalocyanine (CuPPC) thin films, an elementoorganic semiconductor.
- Preparation of charge transfer (CT) nanocrystallites which may have a potential use in nanofluidics to observe the rotational motion of nanoobjects.
- Hydrothermal synthesis of Co2(terpy)2(btec)•H2O (terpy = 2,2′:6′,2"-terpyridine, btec = 1,2,4,5-benzenetetracarboxylate).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description technical grade | description 99% |
| assay 97% | assay 97% | assay - | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility acetone: soluble 2.5%, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 265-268 °C (lit.) | mp 165-169 °C (lit.) | mp 132-134 °C (lit.) | mp 45-48 °C (lit.) |
| functional group nitrile | functional group - | functional group hydroxyl | functional group phenyl, carboxylic acid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?