Przejdź do
534854
4-(Benzyloxy)benzyl bromide, polymer-bound
extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g Br loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
4-(Bromomethyl)phenoxymethylpolystyrene, Wang brominated resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160701
3240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
0.5-1.0 mmol/g Br loading
functional group
alcohol
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
537276632627534471
description
extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g Br loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
description
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
description
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3-2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
description
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: alcohol reactive
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
0.5-1.0 mmol/g Br loading
extent of labeling
0.5-1.5 mmol/g loading
extent of labeling
1.3-2.3 mmol/g loading
extent of labeling
0.5-1.5 mmol/g loading
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
crosslinking
1 % cross-linked
functional group
alcohol
functional group
alcohol
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)