Merck
542687
Sigma-Aldrich
Diallylmethylamine
97%
Wybierz wielkość
1 G
329,00 zł
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
329,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH2=CHCH2)2NCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
bp
111 °C (lit.)
gęstość
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CN(CC=C)CC=C
InChI
1S/C7H13N/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-5H,1-2,6-7H2,3H3
Klucz InChI
WGESLFUSXZBFQF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dialilometyloamina jest aminą trzeciorzędową. Można ją otrzymać w reakcji pomiędzy wodną metyloaminą i chlorkiem allilu w obecności poliglikolu-400 (katalizatora przeniesienia fazowego).[1]
Zastosowanie
Dialilometyloamina może być stosowana do syntezy następujących substancji:
  • jodek diallilodimetyloamoniowy[2]
  • bromek diallilobenzylometyloamoniowy[2]
  • chlorek dialilobenzylometyloamoniowy[2]
  • monomery soli czwartorzędowej amoniowej dialilodimetyloamoniowej z podstawnikiem alkilowym[3]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
45.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of Diallylmethylamine by Phase Transfer Catalysis.
Xiao Y, et al.
Chinese Journal of Applied Chemistry / Ying Yong Hua Xue, 21(8), 818-818 (2004)
Base stable pyrrolidinium cations for alkaline anion exchange membrane applications.
Gu F, et al.
Macromolecules, 47(19), 6740-6747 (2014)
Synthesis and Characterization of Diallylmethylalkyl Quaternary Ammonium Salts.
Tao XP and Zhang YJ.
Fine Chemicals / ????, 7, 028-028 (2014)