Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł 892,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
218-458-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1734044
892,50 zł
Cena katalogowa1190,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
density
0.719 g/mL at 20 °C (lit.)
InChI
1S/C5H11N/c1-4-5-6(2)3/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI key
GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 0.719 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.765 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.732 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.786 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylallylamine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?