Przejdź do
D9603
Diallylamine
99%
Synonim(y):
Bis-allylamine, Bisallylamine, Di-2-propenylamine, N,N-Bis(allyl)amine, N-2-Propen-1-yl-2-propen-1-amine, N-2-propenyl-2-propen-1-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
169,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
468,00 zł
397,80 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
793,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH2=CHCH2)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-671-2
Beilstein/REAXYS Number:
773718
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.35 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
18 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
density
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
C=CCNCC=C
InChI
1S/C6H11N/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChI key
DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS000449
description
99%
description
AldrichCPR
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
refractive index
-
density
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
111-112 °C (lit.)
bp
-
mp
−88 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diallylamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)