151076
9-Borabicyclo[3.3.1]nonane solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
9-BBN
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.894 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
B1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H15B/c1-3-7-5-2-6-8(4-1)9-7/h7-9H,1-6H2/t7-,8+
Klucz InChI
FEJUGLKDZJDVFY-OCAPTIKFSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Reactant for:
- Linear SPPS synthesis of ubiquitin derivatives
- Copper-catalyzed cross-coupling reactions of organoboron compounds with primary alkyl halides and pseudohalides
- Intramolecular insertion of alkenes into palladium-nitrogen bonds
- Preparation of (phosphonoacetyl)ornithine to study effect on arginine biosynthetic genes in yeast
- Hetero-Diels-Alder reaction for synthesis of spirocyclic alkaloids
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.2 °C - closed cup
Produkty
Tandem hydroboration Suzuki Coupling both intermolecular and intramolecular gave diverse alkyl substituted products dppf