Przejdź do
458694
(Vinylbenzyl)trimethylammonium chloride
99%
Synonim(y):
(ar-Vinylbenzyl)trimethylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHC6H4CH2N(CH3)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.73
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-850-0
Beilstein/REAXYS Number:
3730835
MDL number:
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H18N.ClH/c1-5-11-6-8-12(9-7-11)10-13(2,3)4;/h5-9H,1,10H2,2-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
TVXNKQRAZONMHJ-UHFFFAOYSA-M
General description
(Vinylbenzyl)trimethylammonium chloride is a quaternary ammonium salt commonly used as a monomer in polymerization reactions to produce unique polymers. Its vinylbenzyl group allows for easy radical polymerization and copolymerization, enabling incorporation into different polymer backbones like polyacrylates, polyvinyl acetates, and styrene-based polymers. These resulting polymers possess excellent cationic properties, making them suitable for applications such as water treatment, papermaking, textiles, coatings, flocculants, coagulants, dispersants, binders, adhesives, and modifiers.
Application
(Vinylbenzyl)trimethylammonium chloride (VBTA) can be used as a monomer:
  • To synthesize the poly(AMA-DVB-VBTA) monolith columns, which are used for solid-phase microextraction in analytical chemistry.
  • To prepare an anion exchange membrane for a lignin oxidizing electrolyzer. VBTA provides the anion exchange functionality to the copolymer membrane, which allows for the selective transport of anions across the membrane
It is also used to synthesize poly(VBTMAC) (homopolymer) and block copolymers for biomedical applications. For example, it can be used as a monomer to prepare:
  • Poly[oligo(ethylene glycol) methacrylate]-b-based nanostructures for encapsulating magnetic nanoparticles and DNA.
  • Nano-sized polyelectrolyte complexes.
  • Homo and block copolymers of poly(VBTMAC) for non-viral DNA delivery systems.
Other Notes
Contains a mixture of 3-vinyl isomers and 4-vinyl isomers
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B365041284A5626
description
99%
description
-
description
analytical standard
description
≥99% (TLC), powder
assay
99%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (TLC)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?