Merck
735132
Sigma-Aldrich
Allylamine hydrochloride
98%
Synonim(y):
3-Aminopropene hydrochloride, Mono-allylamine hydrochloride
Wybierz wielkość
5 G
397,00 zł
25 G
1560,00 zł
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
397,00 zł
25 G
1560,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
178-183 °C (dec.)
ciąg SMILES
Cl.NCC=C
InChI
1S/C3H7N.ClH/c1-2-3-4;/h2H,1,3-4H2;1H
Klucz InChI
MLGWTHRHHANFCC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek alliloaminy jest hydrofilowym monomerem allilowym z podwójnym wiązaniem, które umożliwia reakcje polimeryzacji, prowadzące do tworzenia poli(alliloaminy) i innych kopolimerów. Polimery te wykazują doskonałe właściwości błonotwórcze, wytrzymałość mechaniczną i elastyczność. Jego grupy aminowe mogą ułatwiać interakcje z różnymi cząsteczkami biologicznymi, w tym białkami i kwasami nukleinowymi, zwiększając biokompatybilność.
Zastosowanie
Chlorowodorek alliloaminy może być stosowany :
  • Jako monomer do syntezy poli(chlorowodorku alliloaminy) (PAH) metodą polimeryzacji masowej. PAH jest szeroko stosowany w dziedzinie dostarczania leków, dostarczania genów, powłok powierzchniowych i stabilizacji nanocząstek ze względu na jego kationowy charakter, biokompatybilność, rozpuszczalność w wodzie i funkcjonalizację.
  • Jako prekursor do syntezy amfifilowych kopolimerów alliloaminy do wytwarzania biodegradowalnych hydrożeli. Hydrofilowy charakter chlorowodorku alliloaminy przyczynia się do zdolności hydrożelu do zatrzymywania wody, co ma kluczowe znaczenie dla dostarczania leków, gojenia się ran i inżynierii tkankowej.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Aqiang Wang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(9), e1903925-e1903925 (2019-10-11)
Highly sensitive responsiveness is vital for stimuli-responsive membranes. However, it is a great challenge to fabricate stimuli-responsive membranes with ultrahigh gating ratio (the ratio of the salt solution permeating flux to the pure water permeating flux) and high response speed
Jianlong Wang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(10), 3615-3623 (2019-02-13)
Interfacial gas enrichment (IGE) of dissolved gases in water is shown to govern the strong attraction between solid hydrophobic surfaces of an atomic force microscopy (AFM) colloidal probe and solid substrate. However, the role of IGE in controlling the attraction
Lu Han et al.
Biomaterials, 44, 111-121 (2015-01-27)
Multifunctional nanocomplexes (NCs) consisting of urocanic acid-modified galactosylated trimethyl chitosan (UA-GT) conjugates as polymeric vectors, poly(allylamine hydrochloride)-citraconic anhydride (PAH-Cit) as charge-reversible crosslinkers, and vascular endothelial growth factor (VEGF) siRNA as therapeutic genes, were rationally designed to simultaneously overcome the extracellular
Wei Li et al.
Biomaterials, 65, 93-102 (2015-07-06)
Selective isolation and purification of circulating tumor cells (CTCs) from whole blood is an important capability for both clinical medicine and biological research. Current techniques to perform this task place the isolated cells under excessive stresses that reduce cell viability
Seyeong Lee et al.
Nanoscale, 7(35), 14627-14635 (2015-07-23)
Recent advances in nanostructure-based biotechnology have resulted in a growing demand for vertical nanostructure substrates with elaborate control over the nanoscale geometry and a high-throughput preparation. In this work, we report the fabrication of non-periodic vertical silicon nanocolumn substrates via
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf