Merck
538787
Sigma-Aldrich
Ethyl pentafluoropropionyl acetate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
C2F5COCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.367 (lit.)
tw
143-145 °C (lit.)
gęstość
1.338 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F5O3/c1-2-15-5(14)3-4(13)6(8,9)7(10,11)12/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
MWGSZQXKIYWSFS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl pentafluoropropionyl acetate is a fluorinated ester
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
118.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47.8 °C - closed cup