Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 404,00 zł 303,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
303,00 zł
Cena katalogowa404,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
refractive index
n
bp
92-94 °C/16 mmHg
density
1.304 g/mL at 25 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cncs1
InChI
1S/C4H3NOS/c6-2-4-1-5-3-7-4/h1-3H
InChI key
ZXRLWHGLEJGMNO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description 95% | description 95% |
| assay 95% | assay 95% | assay 95% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| refractive index n | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| bp 92-94 °C/16 mmHg | bp - | bp - | bp - |
| density 1.304 g/mL at 25 °C | density - | density - | density - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?