Merck
370517
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide
96%
Synonim(y):
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl iodide, 8-Iodo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorooctane
Wybierz wielkość
5 G
200,00 zł
25 G
307,50 zł
100 G
669,00 zł
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
200,00 zł
25 G
307,50 zł
100 G
669,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)5CH2CH2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.00
Beilstein:
1887105
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
bp
92 °C/45 mmHg (lit.)
gęstość
1.934 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C8H4F13I/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2
Klucz InChI
NVVZEKTVIXIUKW-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 150 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Daniel Rauber et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(40), 27251-27258 (2017-10-11)
Ionic liquids (ILs) exhibit tunable behaviour and properties that are due to their supramolecular structure. We synthesized a series of alkylated and fluorinated phosphonium dicyanamide ILs to study the relation between molecular structure and assembly with a focus on the