Merck
535745
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-methyl-3-n-propyl-5-pyrazolecarboxamide
96%
Synonim(y):
4-Amino-2-methyl-5-propyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
98-101 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCc1nn(C)c(C(N)=O)c1N
InChI
1S/C8H14N4O/c1-3-4-5-6(9)7(8(10)13)12(2)11-5/h3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,13)
Klucz InChI
PZMXDLWWQHYXGY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joanna Matysiak et al.
Monatshefte fur chemie, 146(8), 1315-1327 (2015-07-21)
We reported the synthesis and characterization of a series of azolo- and azino[1,3]thiazinones containing the 2,4-dihydroxyphenyl substituent. The compounds were prepared by a new one-step reaction of aryl-modified sulfinylbis[(2,4-dihydroxyphenyl)methanethione]s and the corresponding aminoazolo(azino)carboxamides. Their chemical structures were confirmed by IR