Merck
464279
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)aniline
95%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-o-anisidine
About This Item
Wzór liniowy:
CF3OC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.12
Beilstein:
2803814
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
tw
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccccc1OC(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2
Klucz InChI
ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(Trifluoromethoxy)aniline may be used in the preparation of 2-amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole (SKA-35).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ananthakrishnan Sankaranarayanan et al.
Molecular pharmacology, 75(2), 281-295 (2008-10-29)
Small-conductance (KCa2.1-2.3) and intermediate-conductance (KCa3.1) calcium-activated K(+) channels are critically involved in modulating calcium-signaling cascades and membrane potential in both excitable and nonexcitable cells. Activators of these channels constitute useful pharmacological tools and potential new drugs for the treatment of