Merck
E50205
Sigma-Aldrich
Ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
99%
Synonim(y):
ETFAA, Ethyl 3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
CF3COCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.11
Beilstein:
608353
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.375 (lit.)
tw
129-130 °C (lit.)
gęstość
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O3/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate (ETFAA) is a general reagent to synthesize enantiopure trifluoromethyl-functionalized products. Applications include:
  • Synthesis of (S)- and (R)-α-trifluoromethyl-aspartic acid and α- trifluoromethyl-serine from chiral CF3-oxazolidines, which is derived from ETFAA.
  • Enantiopure synthesis of trifluoromethyl-β-amino acid derivatives.
  • Synthesis of (2R)-2-trifluoromethyl-2-carboxyazetidine, (R)- and (S)-trifluoromethylhomoserines from oxazolidine intermediate obtained by condensing (R)-phenylglycinol with ETFAA.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup