Przejdź do
A41607
2-(Trifluoromethyl)aniline
99%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine, 2-Aminobenzotrifluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
96,90 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-806-7
Beilstein/REAXYS Number:
879494
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
96,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
bp
170-173 °C (lit.), 68 °C/15 mmHg (lit.)
mp
34 °C (lit.)
density
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4H,11H2
InChI key
VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A41801224936A45653
description
99%
description
≥99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
≥99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
crystals
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
refractive index
-
density
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
170-173 °C (lit.), 68 °C/15 mmHg (lit.)
bp
187 °C (lit.)
bp
83 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Bone marrow,spleen,Liver
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)