Merck
536202
Sigma-Aldrich
1-Pentyl isocyanide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4NC
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4064 (lit.)
gęstość
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isonitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC[N+]#[C-]
InChI
1S/C6H11N/c1-3-4-5-6-7-2/h3-6H2,1H3
Klucz InChI
QVUBMHTYZLUXSP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
25.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3.89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicholas C Anderson et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(23), 7199-7205 (2018-05-11)
Using 31P nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy, we monitor the competition between tri- n-butylphosphine (Bu3P) and various amine and phosphine ligands for the surface of chloride terminated CdSe nanocrystals. Distinct 31P NMR signals for free and bound phosphine ligands allow