Przejdź do
226491
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
technical grade
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
tert-Octyl isocyanide, Walborsky’s reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
426,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NC
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-577-8
Beilstein/REAXYS Number:
2076559
MDL number:
426,75 zł
Cena katalogowa569,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
greener alternative product score
old score: 5
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
55-57 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, isonitrile
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H17N/c1-8(2,3)7-9(4,5)10-6/h7H2,1-5H3
InChI key
YVPXQMYCTGCWBE-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Safer Solvents and Auxiliaries”, “Enhanced Energy Efficiency” and “Design for Degradation”. Click here to view its DOZN scorecard.
Application
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide was used in the synthesis of substituted furans and imides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
705977141003707643
description
technical grade
description
97%
description
97%
description
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
55-57 °C/11 mmHg (lit.)
bp
-
bp
41-42 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
-
density
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
refractive index
-
greener alternative category
, Re-engineered
greener alternative category
, Re-engineered
greener alternative category
Re-engineered,
greener alternative category
Re-engineered,
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)