Merck
594458
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenyl isocyanide
97%
Synonim(y):
1-Isocyano-4-methoxybenzene, 4-Isocyanoanisole, 4-Methoxy-1-isocyanobenzene, 4-Methoxyphenyl isonitrile, Anisyl isonitrile, p-Anisyl isocyanide, p-Anisyl isonitrile, p-Methoxyphenyl isocyanide, p-Methoxyphenyl isonitrile
Wybierz wielkość
1 G
437,00 zł
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
437,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H3COC6H4NC
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
29-33 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)[N+]#[C-]
InChI
1S/C8H7NO/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,2H3
Klucz InChI
MIEQKTRWKZYUPY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Methoxyphenyl isocyanide can be used to synthesize N-(isoquinolin-1-yl)-formamides via reaction with 2-alkynylbenzaldoximes in the presence of silver trifluoromethanesulfonate and bismuth triflate.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Multicatalytic Tandem Reactions of 2-Alkynylbenzaldoximes with Isocyanides"
Chen Z, et al.
AZo Journal of Materials Online, 351(16), 2702- 2708 (2009)
Hideaki Komiyama et al.
Nanotechnology, 26(39), 395302-395302 (2015-09-12)
We present an alternative approach to fabricating hexagonally arranged nanodot arrays of various metals by seed-mediated electroless plating with a cylinder-forming block copolymer thin film, PEO-b-PMA(Az), as a scaffold. Metal ions were selectively incorporated into PEO cylinders, followed by their