535893
5-Methyluridine
97%
Synonim(y):
Ribothymidine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
183-184 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
Klucz InChI
DWRXFEITVBNRMK-JXOAFFINSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3