Przejdź do
A4380
Ammonium biborate tetrahydrate
98.9-101.2% B2O3 basis
Synonim(y):
Ammonium tetraborate tetrahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2B4O7 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.38
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
234-513-8
MDL number:
Assay:
98.9-101.2% B2O3 basis
Form:
powder
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98.9-101.2% B2O3 basis
form
powder
pH
~8.8 ( in solution, over a wide range of concentrations)
SMILES string
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
InChI key
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Determination of nucleation kinetics of ammonium biborate tetrahydrate: This study focuses on the metastable zone widths (MZW) of ammonium biborate tetrahydrate, both in its pure state and in the presence of impurities, providing insights into its crystallization kinetics and stability (O Sahin et al., 2014).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4505M0878M1019
description
98.9-101.2% B2O3 basis
description
≥99%
description
81.0-83.0% MoO3 basis
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, 81.0-83.0% MoO3 basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
98.9-101.2% B2O3 basis
assay
≥99%
assay
81.0-83.0% MoO3 basis
assay
81.0-83.0% MoO3 basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
pH
~8.8 ( in solution, over a wide range of concentrations)
pH
-
pH
-
pH
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12228-87-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)